M3692
Anti-MRP2 antibody, Mouse monoclonal
clone CPR96, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ABCC2, Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 2, Anti-cMOAT, Anti-cMRP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CPR96, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~180 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of 293T cells transfected with human MRP2
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC2(1244)
Opis ogólny
Zastosowanie
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence microscopy
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Produkty
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance