Merck
M1818
Sigma-Aldrich
Molindone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
H2O: 19 mg/mL
inicjator
Endo
ciąg SMILES
CCC1=C(C)NC2=C1C(C(CN3CCOCC3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
GQWNECFJGBQMBO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
Antagonista receptora dopaminy D2; inhibitor MAO.
Cechy i korzyści
Związek ten został opracowany przez firmę Endo. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jon McClellan et al.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(8), 969-978 (2007-08-02)
The Treatment of Early Onset Schizophrenia Spectrum Disorders Study is a publicly funded clinical trial designed to compare the therapeutic benefits, safety, and tolerability of risperidone, olanzapine, and molindone in youths with early-onset schizophrenia spectrum disorders. The rationale, design, and
Treatment of morbidly obese psychotic patients with molindone: three case reports.
Robert E McCue et al.
The Journal of clinical psychiatry, 70(11), 1606-1607 (2009-12-25)
R B Rosse et al.
Clinical neuropharmacology, 19(5), 444-450 (1996-10-01)
This preliminary investigation examined the therapeutic efficacy of two doses of oral D-cycloserine (5 and 15 mg p.o. b.i.d.) administered as an adjuvant to molindone (150 mg p.o. q.d.) in the treatment of schizophrenia. D-Cycloserine is an agonist at the
M Froimowitz et al.
Drug design and discovery, 15(2), 63-81 (1997-08-01)
This study is an attempt to incorporate the butyrophenones, an important class of nontricyclic antipsychotic drugs, into a previously proposed pharmacophore model of tricyclic dopamine D2 receptor antagonist ligands. Conformational energy calculations were performed using the MM3-92 program on spiperone
The voices go, but the song remains the same: how can we rescue cognition in early-onset schizophrenia?
Peter Bachman et al.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(5), 464-466 (2012-04-25)