Kluczowe dokumenty
L9402
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt
Synonim(y):
4,5-Dihydro-2-(6-phospho-2-benzothiazolyl)-4-thiazolinecarboxylic acid trisodium salt, 6′-O-Phospho-D-luciferin trisodium salt
About This Item
Polecane produkty
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(OP([O-])([O-])=O)cc3s2
InChI
1S/C11H9N2O6PS2.3Na/c14-11(15)7-4-21-9(13-7)10-12-6-2-1-5(3-8(6)22-10)19-20(16,17)18;;;/h1-3,7H,4H2,(H,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t7-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
QVWNEBIRLVIOBC-LSBIWMFESA-K
Substraty
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3