Merck
L5412
Sigma-Aldrich
Anti-Lymphotoxin β Receptor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-LT-βR
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 2.5 μg using 106 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LTBR(4055)
Opis ogólny
Przeciwciało rozpoznaje rekombinowany ludzki LT-βR. Zastosowania obejmują immunoblotting, cytometrię przepływową i aktywność agonistyczną.
Immunogen
rekombinowana domena zewnątrzkomórkowa receptora ludzkiej limfotoksyny β wyrażana w komórkach NS0.
Działania biochem./fizjol.
Limfotoksyny (LT) alfa i beta są homologami czynnika martwicy nowotworów. Cytokiny te odgrywają ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu odpornościowego, odpowiedzi immunologicznej i autoimmunizacji. Sygnalizacja za pośrednictwem receptora LTβ pośredniczy w reakcjach autoimmunologicznych i rozwoju wtórnych narządów limfoidalnych.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej węglowodany.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hugh McDevitt et al.
Arthritis research, 4 Suppl 3, S141-S152 (2002-07-12)
Tumor necrosis factor (TNF)-alpha and lymphotoxin (LT) alpha/beta play multiple roles in the development and function of the immune system. This article focuses on three important aspects of the effects of these cytokines on the immune response and on autoimmunity.
Role of lymphotoxin in experimental models of infectious diseases: potential benefits and risks of a therapeutic inhibition of the lymphotoxin-beta receptor pathway.
Thomas W Spahn et al.
Infection and immunity, 73(11), 7077-7088 (2005-10-22)
H Körner et al.
Immunology and cell biology, 74(5), 465-472 (1996-10-01)
Tumour necrosis factor (TNF) is a highly potent, proinflammatory cytokine with broad-ranging functions from the regulation of endothelial cell adhesion molecules to facilitate entry of leucocytes into tissues, to direct induction of cellular cytotoxicity. This diversity of function potentially attributable
Yu Mikami et al.
PloS one, 9(12), e114791-e114791 (2014-12-17)
Asthma-related mortality has been decreasing due to inhaled corticosteroid use, but severe asthma remains a major clinical problem. One characteristic of severe asthma is resistance to steroid therapy, which is related to neutrophilic inflammation. Recently, the tumor necrosis factor superfamily