L2650
Lectin from Glycine max (soybean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Synonim(y):
SBA, Soybean agglutinin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
białko sprzężone
peroxidase conjugate
Próba
85.00-100.00% (Warburg-Christian)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
<80 μg per mL agglutination activity
peroxidase activity
25-100 units/mg protein
skład
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
soybean ... LE1(100818710)
Zastosowanie
- Wielkość próbki glikoproteiny: 500ng
- Stężenie lektyny: 0.1ug/ml
- Załadować próbki po 500 ng glikoproteiny na pas.
- Uruchomić 4-20% żel Bis-Tris SDS na stronie
- Przenieść żel na membranę PVDF
- Zablokować membranę na 1 godzinę w RT buforem RIPA (R0278 Sigma)
- Inkubować lektynę HRP w stężeniu 0,1ug/ml z buforem RIPA przez 2 godziny w RT
- Płukać membranę 5 x 5 minut 25 ml buforu RIPA
- Wykryć przy użyciu substratu chemiluminescencyjnego (CPS1-120)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?