Kluczowe dokumenty
L1920
LY255283
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-(5-Ethyl-2-hydroxy-4-(6-methyl-6-(1H-tetrazol-5-yl)heptyloxy)phenyl)ethanone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to light yellow
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
inicjator
Eli Lilly
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCc1cc(C(C)=O)c(O)cc1OCCCCCC(C)(C)c2nnn[nH]2
InChI
1S/C19H28N4O3/c1-5-14-11-15(13(2)24)16(25)12-17(14)26-10-8-6-7-9-19(3,4)18-20-22-23-21-18/h11-12,25H,5-10H2,1-4H3,(H,20,21,22,23)
Klucz InChI
WCGXJPFHTHQNJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)