KMM-201NV
KOD One™ PCR Master Mix -BLUE-
Ready-to-use 2X hot-start PCR master mix with a modified KOD DNA polymerase optimized for ultra-fast and convenient high-fidelity PCR
Synonim(y):
Fast Hot-start PCR, High-fidelity DNA polymerase, KOD One™ PCR Ready Mix
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli (carrying the cloned UKOD DNA polymerase gene)
Poziom jakości
Formularz
liquid
zastosowanie
sufficient for 25 reactions
sufficient for 500 reactions
Właściwości
Fast PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
crude DNA
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This hot start KOD polymerase is antibody-inactivated with two types of antibodies that prevent the 5′→3′ polymerase activity and 3′→5′ exonuclease activity. Upon heat-activation, the 3′→5′ proof-reading ability of the enzyme generates blunt-end PCR products.
Zastosowanie
- Genomic DNA amplification
- cDNA amplification
- Direct PCR
- Colony PCR
- Amplification of NGS libraries
- Site direct gene mutation
Compatible Sample Types: Serum, Plasma, Cell, Plant, soil extraction, DNA, nail, hair etc.
Sample Volume Needed: about 50ng DNA
Cechy i korzyści
- Fast: Amplifies the targets using the following very short conditions:
o 1∼ 10 kb: 5 sec/ kb
o 10 kb∼: 10 sec/ kb
- Ready-to-use: 2X premixed solution of UKOD DNA polymerase, buffer, dNTPs, and MgCl2. KOD One PCR Master Mix Blue includes a loading dye (BPB) to allow direct loading onto agarose gels.
- High Fidelity: Approximately 80-fold higher fidelity than conventional Taq DNA polymerase. This mix can be used for various purposes where this would be an advantage (e.g., in the preparation of long target amplicons for sequencing).
- High Efficiency: Enables high throughput PCR and ultra-fast PCR cycling conditions with an extension time of as quick as 5 sec/kb.
- Crude Sample PCR: Effective for direct PCR amplification of crude samples such as biological samples, food samples, soil extract, etc.
- High flexibility: Amplifies templates containing uracils (dU). Also, amplifies fragments using degenerate primers with inosines (dI) and uracils (dU)
Opakowanie
KMM-201NVS - 0.25ML is sufficient for 25 reactions at 20 μL each or for 10 reactions at 50 μL each.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.