Kluczowe dokumenty
K3638
Sigma-Aldrich
Anti-KIF17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-OSM-3, Anty-KIF17B, Anty-KIF3X, Anty-KLP-2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
indirect immunofluorescence: 1:100 using rat pheochromocytoma PC12 cell line differentiated with NGF
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using mouse brain cytosolic fraction
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
KIF17 należy do funkcjonalnie zróżnicowanej podgrupy nadrodziny kinezyn, charakteryzującej się N-końcową domeną motoryczną. KIF17 ulega specyficznej ekspresji w mózgu, obficie występując w istocie szarej, szczególnie w hipokampie i korze mózgowej, ale nie w istocie białej, takiej jak nerw wzrokowy. KIF17, białko motoryczne specyficzne dla dendrytów, jest zlokalizowane w dendrytach neuronów piramidowych, ale nie w aksonach lub jądrach kory mózgowej.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 589-606 mysiego KIF17 skoniugowany z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-KIF17 produkowane u królików zostało użyte w immunofluorescencji i immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Nadrodzina białek kinezynowych (KIF) składa się z klasy silników zależnych od mikrotubul. Odgrywają one ważną rolę w wielu funkcjach komórkowych i rozwojowych. Białka kinezyny są zaangażowane w transport organelli i są głównie związane z transportem pęcherzyków i organelli w neuronach, komórkach nabłonkowych i melanosomach z dwukierunkowym transportem mitochondriów. Pośredniczą również w transporcie między retikulum endoplazmatycznym (ER) a kompleksem Golgiego. W neuronach silniki kinezynowe prowadzą transport pęcherzykowy, taki jak transport składników pęcherzyków synaptycznych do aksonów i receptorów neuroprzekaźników do dendrytów. KIF17 przenosi (w dendrytach) specyficzne pęcherzyki ładunkowe, które zawierają podjednostkę NR2B receptora glutaminianu, a zatem KIF17 działa jako mechanizm sortujący dla NR2B.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The axonal transport of mitochondria
Hollenbeck PJ and Saxton WM
Journal of Cell Science, 118(23), 5411-5419 (2005)
Interplay of PIWI/Argonaute protein MIWI and kinesin KIF17b in chromatoid bodies of male germ cells
Kotaja N, et al.
Journal of Cell Science, 119(13), 2819-2825 (2006)
KIF17 dynamics and regulation of NR2B trafficking in hippocampal neurons
Guillaud L, et al.
The Journal of Neuroscience, 23(1), 131-140 (2003)
KIF17 regulates RhoA-dependent actin remodeling at epithelial cell-cell adhesions
Acharya BR, et al.
Journal of Cell Science, 129(5), 957-970 (2016)
Mariella A Franker et al.
Current biology : CB, 26(13), 1705-1712 (2016-06-07)
Kinesin and dynein motors drive bidirectional cargo transport along microtubules and have a critical role in polarized cargo trafficking in neurons [1, 2]. The kinesin-2 family protein KIF17 is a dendrite-specific motor protein and has been shown to interact with