Merck
K3389
Sigma-Aldrich
Anti-Ku80 (XRCC5) (322-337) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATP-dependent DNA Helicase II, 80kDa, Anti-CTCBF (CTC85), Anti-Ku Autoantigen, 80kDa, Anti-Lupus Ku Autoantigen Protein p86, Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in Chinese Hamster Cells 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82.5 kDa by calculation
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC5(7520)
mouse ... Xrcc5(22596)
rat ... Xrcc5(363247)
Immunogen
peptide corresponding to the 80 kDa Ku80 protein (amino acids 322-337). This sequence is 100% conserved between human, mouse, rat, and hamster.
Postać fizyczna
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)