Kluczowe dokumenty
I9387
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
IAA-L-Asp
metody
cell culture | plant: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
Działania biochem./fizjol.
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid is a naturally occurring auxin conjugate that regulates free IAA levels in various plant species
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)