I8284
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-1α
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1A(3552)
Opis ogólny
Anty-interleukina-1α specyficznie reaguje z ludzką IL-1α. Nie reaguje z ludzką IL-1β i mysią IL-1β lub mysią IL-1α.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)