Merck
I7526
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL4(3565)
Opis ogólny
Interleukina-4 (IL-4) jest chemokiną pochodzącą z komórek T, która stymuluje odpowiedź immunologiczną zależną od Th2 i proliferację komórek B. W działaniu IL-4 pośredniczą dwa typy receptorów, receptor typu I składający się z IL-4Rα i wspólnego łańcucha γ oraz receptor typu II składający się z IL-4Rα i IL-13Rα1. Sygnał stymulowany przez IL-4 prowadzi do aktywacji JAK/STAT6 i szlaku PI3K/Akt, w którym pośredniczy IRS. Poprzez te szlaki IL-4 jest odpowiedzialna za aktywność endocytarną makrofagów, chemotaksję leukocytów w odpowiedzi na stan zapalny, angiogenezę i regulację metabolizmu tlenku azotu w makrofagach. Działanie przeciwnowotworowe IL-4 odnotowano w nowotworach piersi, wątroby i nerek. Anti-Interleukin-4 specyficznie rozpoznaje ludzką interleukinę-4. Przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rmIL-4 i rrIL-4.
Specyficzność
Przeciwciało neutralizuje aktywność biologiczną rekombinowanej ludzkiej IL-4, ale nie rekombinowanej mysiej IL-4.
Immunogen
rekombinowana ludzka IL-4.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw interleukinie-4 może być stosowane do immunoblottingu w stężeniu roboczym 0,1-0,2 μg/ml. W przypadku testu ELISA zalecane jest stężenie robocze 0,5-1,0 μg/ml. Przeciwciało może być stosowane do immunohistochemii hodowanych komórek lub skrawków tkanek w stężeniu roboczym 0,5-5 μg/ml. Przeciwciało nadaje się do testu neutralizacji; ND50 wynosi 0,02-0,1 μg/ml. Przeciwciało anty-IL-4 zostało użyte do immunohistochemii i testu ELISA przy użyciu wycinków tkanek szyjki macicy i pochwy oraz ekstraktów z szyjki macicy białych królików belgijskich.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu przefiltrowanego 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 5% trehalozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toll-like receptors and cytokines as surrogate biomarkers for evaluating vaginal immune response following microbicide administration
Gupta SM et al
Mediators of Inflammation, doi: 10-doi: 10 (2008)
Investigational therapeutics targeting the IL-4/IL-13/STAT-6 pathway for the treatment of asthma
Oh CK et al
European Respiratory Review, 19, 11546-11554 (2010)
M Stein et al.
The Journal of experimental medicine, 176(1), 287-292 (1992-07-01)
Expression of the macrophage mannose receptor is inhibited by interferon gamma (IFN-gamma), a T helper type 1 (Th-1)-derived lymphokine. Interleukin 4 (IL-4), a Th-2 lymphocyte product, upregulates major histocompatibility class II antigen expression but inhibits inflammatory cytokine production by macrophages.
Alberto Mantovani et al.
Trends in immunology, 25(12), 677-686 (2004-11-09)
Plasticity and functional polarization are hallmarks of the mononuclear phagocyte system. Here we review emerging key properties of different forms of macrophage activation and polarization (M1, M2a, M2b, M2c), which represent extremes of a continuum. In particular, recent evidence suggests
E M Coccia et al.
International immunology, 12(7), 977-985 (2000-07-06)
NO is a labile radical involved in several immunological, antimicrobial and inflammatory processes. In macrophages, NO formation is catalyzed by the cytokine-inducible enzyme inducible NO synthase (iNOS). The importance of IFN regulatory factor (IRF)-1 and of the signal transducers and