Kluczowe dokumenty
I5287
Sigma-Aldrich
Ludzkie IgG2 Lambda, białko rekombinowane
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Podtyp przeciwciał IgG to najobficiej występujące w surowicy immunoglobuliny układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi i płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co ma zasadnicze znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami.
Białko rekombinowane IgG2, λ jest uzyskiwane przez ekspresję biblioteki fagowej w ludzkiej linii komórkowej i oczyszczane przez chromatografię powinowactwa.
Zastosowanie
Oczyszczona IgG2, λ może być stosowana jako kalibrator immunoglobulin, antygen referencyjny, czynnik blokujący lub białko powlekające w różnych testach immunologicznych, w tym ELISA, wiązaniu immunologicznym dot-blot, immunoblottingu Western, immunodyfuzji, immunoelektroforezie, hemaglutynacji i testach wiązania komórek.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Komentarz do analizy
Czystość i tożsamość są określane za pomocą immunoelektroforezy, pośredniego testu ELISA i SDS-PAGE
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)