HUMANTREG-0002094
Zamrożone ludzkie prawidłowe regulatorowe limfocyty T CD4+/CD25+
human peripheral blood (CD4+/CD25+ Regulatory T Cells)
Synonim(y):
Komórki CD4+CD25+, Komórki odpornościowe, Regulacyjne limfocyty T
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe regulatorowe limfocyty T CD4+/CD25+, 2 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD4+/CD25+ Regulatory T Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 2 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Komórki T to limfocyty, podzbiór białych krwinek, które są ważne dla odporności adaptacyjnej. Limfocyty T powstają w szpiku kostnym i dojrzewają w grasicy, gdzie rozwijają się i różnicują w pomocnicze, regulatorowe lub cytotoksyczne limfocyty T lub stają się limfocytami T pamięci. Limfocyty T CD4+ są podzbiorem limfocytów T, które stanowią większość limfocytów T. Chociaż istnieją różne podgrupy komórek CD4+, które pełnią różne funkcje, limfocyty T CD4+ są przede wszystkim uważane za limfocyty T pomocnicze. Pomocnicze limfocyty T CD4+ są izolowane z komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną. Komórki T CD4+ Pan mogą być izolowane z różnych źródeł tkankowych, w tym krwi obwodowej i tkanek limfoidalnych.
Używane do różnych zastosowań, komórki T są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów, inżynierii tkankowej terapii komórkowej, testów reakcji mieszanych limfocytów i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)