HUMANPBMC-0002200
Frozen Human Rheumatoid Arthritis PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonim(y):
Immune Cells, Peripheral Blood Mononuclear Cells, RA PBMC, Rheumatoid Arthritis PBMC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Frozen Human Rheumatoid Arthritis PBMC, 20 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (mononuclear cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
We are pleased to offer these products from BioIVT.Offering isolated Peripheral Blood Mononuclear Cells(PBMCs) from whole blood procured from IRB-consented donors with clinicallydefined Rheumatoid Arthritis.
Peripheral Blood MononuclearCells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which areintegral components of the body′simmune system that fight disease.
PBMCs consist of a mixtureof lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolatedfrom peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red bloodcell lysis.
Standard and custom clinical data collection andconfirmation ensures proper corresponding disease severity and treatmenthistory (prescription and over the counter).
Clinical datamay include: Current medical treatment, CDAI Score, CRP Score, HLA, RF, CCPOurreadily available
PBMCs are provided with clinical data thathas been collected following a strict and standardized clinical data process.All specimens are reviewed for IRB approval.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)