Kluczowe dokumenty
HUMANPBMC-0002053
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie PBMC z chorobą Leśniowskiego-Crohna
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonim(y):
Choroba Leśniowskiego-Crohna PBMC, Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, Komórki odpornościowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie PBMC z chorobą Leśniowskiego-Crohna, 20 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (mononuclear cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) są podzbiorem leukocytów (lub białych krwinek, WBC), które są integralnymi składnikami układu odpornościowego organizmu, które zwalczają choroby. PBMC składają się z mieszaniny limfocytów (limfocytów T, limfocytów B i komórek NK) i monocytów i są izolowane z pełnej krwi obwodowej poprzez wirowanie w gradiencie gęstości i lizę czerwonych krwinek.
Standardowe i niestandardowe gromadzenie i potwierdzanie danych klinicznych zapewnia właściwe dopasowanie stopnia zaawansowania choroby i historii leczenia.
Dane kliniczne mogą obejmować: Leki (aktualne i historyczne), nasilenie choroby, wskaźnik Harveya-Bradshawa (HBI), CDAI, SES-CD, MayoScore/DAI
PBMC są dostarczane z danymi klinicznymi, które zostały zebrane zgodnie ze ścisłym i znormalizowanym procesem danych klinicznych. Wszystkie próbki są sprawdzane pod kątem zatwierdzenia przez IRB.
Opakowanie
20 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)