Kluczowe dokumenty
HUMANCD56-0002075
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki NK CD56+
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Synonim(y):
Komórki CD56, Komórki NK, Komórki odpornościowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki NK CD56+, Negatively Selected, 5 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Poziom jakości
Próba
≥85%
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 5 Million cells
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Komórki Natural Killer lub komórki NK są podzbiorem limfocytów, które są składnikiem odporności wrodzonej. Komórki NK są cytotoksycznymi komórkami efektorowymi i odgrywają ważną rolę we wczesnej odpowiedzi na infekcje wirusowe i nowotwory. Komórki NK są izolowane z krwi obwodowej lub innej tkanki limfatycznej i są oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Używane do różnych zastosowań, komórki NK są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów, testów cytotoksyczności zależnej od przeciwciał i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
5 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)