HUMANCD34-0002046
Mrożone ludzkie prawidłowe hematopoetyczne komórki macierzyste CD34+
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Synonim(y):
Hematopoetyczne komórki macierzyste, Komórki odpornościowe, Zmobilizowane komórki CD34
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Mrożone ludzkie prawidłowe hematopoetyczne komórki macierzyste CD34+, 0.2 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 0.2 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSC) to komórki progenitorowe, które w procesie hematopoezy różnicują się w komórki krwi. CD34+ HSC znajdują się we krwi obwodowej, szpiku kostnym i krwi pępowinowej. CD34+ HSC są oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Używane do różnych zastosowań, HSC są często wykorzystywane w terapii komórkowej, inżynierii tkankowej, badaniach nad przeszczepami i innych zastosowaniach immunologicznych.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)