Kluczowe dokumenty
HS81121D
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
Synonim(y):
Igły do inokulacji, Pętle inokulacyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
blue
sterylność
sterile
Właściwości
Rigid
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS81121D
pojemność pętli
10 μL
Opis ogólny
Połączenie igły inokulacyjnej i pętli zapewnia wybór w zakresie rozprzestrzeniania lub pobierania kolonii i kultur. Przenoszenie kultur bakteryjnych bez ryzyka zanieczyszczenia.
Cechy i korzyści
  • Użyj końcówki w kształcie pętli do równomiernego rozprowadzenia kolonii na powierzchni żelu
  • Użyj końcówki igłowej do usuwania kolonii
  • Wykonane z elastycznego polipropylenu
  • Sterylne, 20 sztuk w torebce z zamkiem błyskawicznym z możliwością śledzenia partii po partii
  • Jednorazowego użytku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)