HS120858
Sampling Scoop
capacity 60 mL, non-sterile
Synonim(y):
measuring scoop, powder sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120858
dł. × szer. × wys.
8.1 in. × 1.6 in. × 1.1 in.
pojemność
60 mL
Opis ogólny
Trwałe czerpaki do pobierania próbek Heathrow Scientific są przeznaczone do łatwego pobierania próbek granulatów, proszków i past. Dostępne w wielu rozmiarach, przeznaczone do jednorazowego użytku, aby zapobiec zanieczyszczeniu materiału próbki luzem, zarówno w wersji sterylnej, jak i niesterylnej.
Cechy i korzyści
Trwała konstrukcja
Bezpieczne pobieranie próbek
- Duże, szerokie otwory ułatwiające pobieranie próbek
- Płaskie dno stabilizujące próbkę na wadze lub płaskiej powierzchni
- Nietłukąca się konstrukcja z obojętnego, wolnego od BSE/TSE materiału
Bezpieczne pobieranie próbek
- Jednorazowe, aby zapewnić brak zanieczyszczenia chemicznego
- Wykonane z polistyrenu spożywczego FDA w pomieszczeniu czystym klasy ISO 8
- Spełnia wymagania kontroli jakości i GMP dotyczące pobierania próbek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)