HS120768
Coated Wire Tube Rack
to hold, 80 x 20-25 mm tubes, blue
Synonim(y):
Uchwyt na rurkę, stojak na butelkę
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 80 x 20-25 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120768
dł. × szer. × wys.
11.4 in. (29 cm) × 9.1 in. (23 cm) × 3.1 in. (8 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
- Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)