Kluczowe dokumenty
HS120498
Tube rack with rotating shelf, for 5/15 mL or 16 mm tubes
to hold, 20 x 10-17 mm tubes, purple rack, natural rack
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
Materiały
natural rack
polypropylene
purple rack
Właściwości
to hold 20 x 10-17 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120498
dł. × szer. × wys.
309 mm × 107 mm × 77 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Obracaj z łatwością, aby dostosować się do swoich potrzeb
W laboratoriach badawczych i klinicznych pracujących w szerokim zakresie zastosowań ważne jest, aby efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń. W przeciwieństwie do innych statywów na probówki, te wielofunkcyjne statywy zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o elastycznym utrzymywaniu probówek o różnych rozmiarach, aby pomóc technikom w ciągłym zmienianiu naczyń z próbkami.
Stojak zawiera dwie ruchome półki na zawiasach, które można obracać w górę lub w dół, aby dostosować je do rozmiaru używanej probówki. Podczas pracy z próbkami półki można obrócić do pozycji kątowej, aby ułatwić wygodniejsze pipetowanie i zapewnić lepszą widoczność. Studzienki statywu na probówki mają unikalną konstrukcję łezki, która umożliwia łatwiejsze wkładanie i lepsze utrzymywanie probówek w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami.
Statyw na probówki 5 ml/15 ml/16 mm obraca się z łatwością, aby dostosować się do Twoich potrzeb. Ten wielofunkcyjny stojak został zaprojektowany tak, aby pomieścić 20 - 5 ml, 20 - 15 ml lub 16 mm probówek LUB pomieścić 40 - 5 ml, 40 - 15 ml lub 16 mm probówek. Stojak zawiera dwie ruchome górne półki na zawiasach, które można obracać w górę lub w dół, aby dostosować je do rozmiaru używanej probówki. Ponadto stojak może również pomieścić probówki kliniczne o podobnej średnicy (16 mm) i wysokości.
Dodatkowe funkcje:
  • Ergonomiczne uchwyty ułatwiające transport stojaka
  • Uformowana siatka po obu stronach półek dla szybkiej identyfikacji i pobierania próbek
  • Możliwość autoklawowania
  • Zgłoszony do opatentowania w USA
Stojak na wiele probówek jest przeznaczony do przechowywania probówek o pojemności 5, 10 i 15 ml (lub dowolnych probówek o średnicy od 10 do 17 mm). Konstrukcja stojaka obejmuje łącznie cztery ruchome górne półki na zawiasach, które można ustawić w zależności od rozmiaru używanej probówki. Dla laboratoriów badawczych i klinicznych pracujących w szerokim zakresie zastosowań ważne jest efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. W przeciwieństwie do innych stojaków na probówki, te wielofunkcyjne stojaki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o elastycznym utrzymywaniu wielu rozmiarów probówek w miejscu, aby pomóc technikom w ciągłej zmianie naczyń na próbki.
Cechy i korzyści
  • Stojak mieści probówki o średnicy 10-17 mm za pomocą różnych półek
  • Unikalne otwory w kształcie kropli łzy (górna taca) dla lepszej retencji probówek
  • Numeracja pozycji po obu stronach górnych półek
  • Półki łatwo się obracają, aby pomieścić probówki o różnych rozmiarach
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Ergonomiczne uchwyty ułatwiające użytkowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)