Kluczowe dokumenty
HPA069577
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
CL100, HVH1, MKP-1, PTPN10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
QVLAPHCSAEAGSPAMAVLDRGTSTTTVFNFPVSIPVHSTNSALSYLQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP1(1843)
Opis ogólny
Gen fosfatazy o podwójnej specyficzności 1 (DUSP1) koduje enzym fosfatazy białkowej o podwójnej specyficzności. Ulega on ekspresji głównie w nowotworach nabłonkowych, takich jak prostata, okrężnica i pęcherz moczowy. Białko DUSP1 składa się z dwóch domen obejmujących aminokońcową domenę niekatalityczną i C-końcową domenę katalityczną, która ma sekwencję konsensusową miejsca aktywnego adenozynotrifosfatazy (ATPazy). Należy do rodziny fosfataz o podwójnej specyficzności. Gen DUSP1 jest mapowany na ludzki chromosom 5q35.1.
Immunogen
Fosfataza 1 o podwójnej specyficzności
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko fosfatazy o podwójnej specyficzności 1 (DUSP1) funkcjonuje jako aktywator w szlaku sygnałowym kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), który defosforyluje kinazę MAP / kinazę regulowaną sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK-2) na tyrozynie-185 i treoninie-183. Jest to związane z transdukcją sygnału, modyfikacją białek i stresem oksydacyjnym w normalnych komórkach. DUSP1 reguluje inwazję, angiogenezę i przerzuty niedrobnokomórkowego raka płuc. Zwiększony poziom hipermetylacji promotora DUSP1 może korelować z nowotworami i rakiem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST90274
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Goot Heah Khor et al.
International journal of medical sciences, 10(12), 1727-1739 (2013-10-25)
Hypermethylation in promoter regions of genes might lead to altered gene functions and result in malignant cellular transformation. Thus, biomarker identification for hypermethylated genes would be very useful for early diagnosis, prognosis, and therapeutic treatment of oral squamous cell carcinoma
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA069577-100UL4061831732931
HPA069577-25UL4061841131137