Kluczowe dokumenty
HPA063132
Sigma-Aldrich
Anty-MYCL
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
LMYC, MYCL1, bHLHe38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
FELVPSPPTSPPWGLGPGAGDPAPGIGPPEPWPGGCTGDEAESRGHSKGWGRNYAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYCL(4610)
Opis ogólny
Gen protoonkogenu MYCL, czynnika transkrypcyjnego bHLH, jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p34.2 i koduje fosfoproteinę jądrową. Kodowane białko należy do rodziny MYC.
Immunogen
v-myc wirus mielocytomatozy ptaków - homolog onkogenu pochodzącego z raka płuc
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Protoonkogen, czynnik transkrypcyjny bHLH (MYCL) reguluje ekspresję genów docelowych. Jest on związany z proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek. Gen MYCL jest protoonkogenem, ulegającym nadekspresji w kilku nowotworach złośliwych. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) MYCL obserwuje się w wielu nowotworach. SNP MYCL może służyć jako potencjalny marker raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST90015
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and prognostic value of Mycl1 in gastric cancer
Chen S, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 879-883 (2015)
Shu-Qin Chen et al.
DNA and cell biology, 29(12), 739-743 (2010-09-30)
A MYCL1 single nucleotide polymorphism, rs3134613, has been reported to play an important role in many cancers. However, its involvement in gastric cancer is controversial. The aim of the study was to investigate the influence of rs3134613 on the development