Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA059479
Sigma-Aldrich
Anti-KRT5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EBS2, Anti-KRT5A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
VSFRSGGSRSFSTASAITPSVSRTSFTSVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Immunogen
keratyna 5
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86301
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen P Malkoski et al.
Molecular carcinogenesis, 53(10), 841-846 (2013-04-30)
Lung adenocarcinoma (AdC) and lung squamous cell carcinoma (SCC) are the most common non-small cell lung cancer (NSCLC) subtypes, however, most genetic mouse models of lung cancer produce predominantly, if not exclusively, AdC. Whether this is secondary to targeting mutations
Cristina Saiz-Ladera et al.
Oncogene, 33(37), 4599-4612 (2013-10-15)
The retinoblastoma gene product (pRb) controls proliferation and differentiation processes in stratified epithelia. Importantly, and in contrast to other tissues, Rb deficiency does not lead to spontaneous skin tumor formation. As the cyclin-dependent kinase inhibitor p21 regulates proliferation and differentiation
Soeren Lukassen et al.
The EMBO journal, 39(10), e105114-e105114 (2020-04-05)
The SARS-CoV-2 pandemic affecting the human respiratory system severely challenges public health and urgently demands for increasing our understanding of COVID-19 pathogenesis, especially host factors facilitating virus infection and replication. SARS-CoV-2 was reported to enter cells via binding to ACE2
Michail Shipitsin et al.
Proteome science, 12, 40-40 (2014-07-31)
We have witnessed significant progress in gene-based approaches to cancer prognostication, promising early intervention for high-risk patients and avoidance of overtreatment for low-risk patients. However, there has been less advancement in protein-based approaches, even though perturbed protein levels and post-translational
Isaac O Karikari et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 21(3), 386-393 (2014-06-07)
Chordoma cells can generate solid-like tumors in xenograft models that express some molecular characteristics of the parent tumor, including positivity for brachyury and cytokeratins. However, there is a dearth of molecular markers that relate to chordoma tumor growth, as well
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA059479-100UL4061836345983
HPA059479-25UL4061841315193