Kluczowe dokumenty
HPA056981
Sigma-Aldrich
Anti-SRSF3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SFRS3, Anti-SRp20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF3(6428)
Immunogen
bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 3
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87786
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deepak Kumar et al.
The Journal of clinical investigation, 130, 4477-4491 (2019-08-09)
Serine rich splicing factor 3 (SRSF3) plays a critical role in liver function and its loss promotes chronic liver damage and regeneration. As a consequence, genetic deletion of SRSF3 in hepatocytes caused progressive liver disease and ultimately led to hepatocellular
Madara Ratnadiwakara et al.
eLife, 7 (2018-05-10)
The establishment and maintenance of pluripotency depend on precise coordination of gene expression. We establish serine-arginine-rich splicing factor 3 (SRSF3) as an essential regulator of RNAs encoding key components of the mouse pluripotency circuitry, SRSF3 ablation resulting in the loss
Chaoqun Wang et al.
Carcinogenesis, 38(2), 168-176 (2016-12-31)
Polymorphisms in pre-miRNAs may affect its expression, then have effect on its target mRNAs and be associated with cancer susceptibility. In this study, we evaluated the association of an indel polymorphism rs57408770 in pre-miR-3131 with hepatocellular carcinoma (HCC) susceptibility in
Ilker Kudret Sariyer et al.
PloS one, 11(6), e0156819-e0156819 (2016-06-04)
PML is a rare and fatal demyelinating disease of the CNS caused by the human polyomavirus, JC virus (JCV), which occurs in AIDS patients and those on immunosuppressive monoclonal antibody therapies (mAbs). We sought to identify mechanisms that could stimulate
Sofía Torres et al.
Journal of proteome research, 17(1), 252-264 (2017-11-14)
We investigated new transcription and splicing factors associated with the metastatic phenotype in colorectal cancer. A concatenated tandem array of consensus transcription factor (TF)-response elements was used to pull down nuclear extracts in two different pairs of colorectal cancer cells