Kluczowe dokumenty
HPA048198
Sigma-Aldrich
Anty-FAN1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA1018, MTMR15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
RFTSLQQAQDLVSCLGGPVLSGVCRHLAADFRHCRGGLPDLVVWNSQSRHFKLVEVKGPNDRLSHKQMIWLAELQKLGAEVEVCHVVAVG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAN1(22909)
Opis ogólny
Fanconiassociated nuclease 1 (FAN1) koduje nukleazę naprawczą DNA, która jest niezbędna do naprawy międzypasmowych krzyżowych połączeń DNA. Gen FAN1 znajduje się na ludzkim chromosomie 15q13.3.
Immunogen
Nukleaza 1 związana z FANCD2/FANCI
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FAN1 rozpoznaje białko FAN1.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Nukleaza 1 związana z anemią Fanconiego (FAN1) ma aktywność endonukleazy 5′ i egzonukleazy 5′-3′. Mutacje w genie FAN1 powodują anemię Fanconiego, która jest zaburzeniem niewydolności szpiku kostnego, związanym z kruchością chromosomów i podatnością na raka. Aberracje w FAN1 prowadzą do nieprawidłowej naprawy DNA i powodują zaburzenia psychiatryczne i neurorozwojowe, takie jak schizofrenia i autyzm.(2) Mutacje w FAN1 są związane z kariomegalicznym śródmiąższowym zapaleniem nerek (KIN) w nerkach. Jest również związana z dziedzicznym rakiem jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST91131
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scan statistic-based analysis of exome sequencing data identifies FAN1 at 15q13.3 as a susceptibility gene for schizophrenia and autism
Ionita-Laza I, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111(1), 343-348 (2014)
KIAA1018/FAN1 nuclease protects cells against genomic instability induced by interstrand cross-linking agents
Yoshikiyo K, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(50), 21553-21557 (2010)
FAN1 mutations cause karyomegalic interstitial nephritis, linking chronic kidney failure to defective DNA damage repair
Zhou W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 44(8), 910-910 (2012)
On the role of FAN1 in Fanconi anemia
Trujillo JP, et al.
Blood, blood-b2012 (2012)
Fanconi anemia: a model disease for studies on human genetics and advanced therapeutics
Bogliolo M and Surralles J
Current Opinion in Genetics & Development, 33(3), 32-40 (2015)