MABE2028
Anti-FAN1 Antibody, clone 1A11-2-A
Synonim(y):
EC:3.1.21, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1, Fanconi-associated nuclease 1, Myotubularin-related protein 15, hFAN1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11-2-A, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 114.23 kDa
observed mol wt ~115 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... FAN1(22909)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FAN1 in lysate from wild-type HeLa cells, but not in lysate form FAN1 knockout HeLa cells.
Tested Applications
Proximity Ligation Assay: A representative lot detected FAN1 in Proximity Ligation Assay (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FAN1 in Western Blotting applications (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1