Kluczowe dokumenty
HPA046723
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-Binding Cassette, Sub-Family B (MDR/TAP), Member 6, Anti-EST45597, Anti-MTABC3, Anti-Umat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
STVVNADQILVIKDGCIVERGRHEALLSRGGVYADMWQLQQGQEETSEDTKPQTMER
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB6(10058)
Immunogen
Kaseta wiążąca ATP, podrodzina B (MDR/TAP), członek 6 (grupa krwi Langereis)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78709
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Liu et al.
PloS one, 9(2), e87250-e87250 (2014-02-06)
As a genetic disorder of abnormal pigmentation, the molecular basis of dyschromatosis universalis hereditaria (DUH) had remained unclear until recently when ABCB6 was reported as a causative gene of DUH. We performed genome-wide linkage scan using Illumina Human 660W-Quad BeadChip
Maddalena Noviello et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(7), 1342-1352 (2014-04-17)
Stem cell therapy is a promising approach to regenerate healthy tissues starting from a limited amount of self-renewing cells. Immunological rejection of cell therapy products might represent a major limitation. In this study, we investigated the immunological functional profile of
Tsung-Han Wu et al.
Cellular immunology, 290(1), 107-115 (2014-06-25)
We developed an in vitro model to evaluate the effect of products secreted from different colorectal cancer (CRC) cell lines on specific phenotypic switching and functional alterations in THP-1 cells. We co-cultured the human monocytic cell line, THP-1, or phorbol-12-myristate-13-acetate