Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA045163
Sigma-Aldrich
Anti-MUC13 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DRCC1, Anti-Mucin 13, Cell Surface Associated
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ESTTNVNSLATSDIITASSPNDGLITMVPSETQSNNEMSPTTEDNQSSGPPTGTALLETSTLNSTGPSNPCQDDPCADNSLCVKLHNTSFCLCLEGYYYNSST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC13(56667)
Opis ogólny
Gen MUC13 (mucyna 13) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q21. Gen koduje transbłonową glikoproteinę O-związaną. Niskie poziomy MUC13 są obecne w nabłonku przewodu pokarmowego, oddechowego i rozrodczego. Przewiduje się, że białko ma domenę tandemową, trzy domeny podobne do naskórkowego czynnika wzrostu (EGFI-III), domenę enterokinazy argininowej białka plemników jeżowca morskiego (SEA), domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
mucyna 13, białko rekombinowane związane z powierzchnią komórki, znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
MUC13 jest związany z proliferacją, migracją lub inwazją komórek nowotworowych. Jest on regulowany w górę w nabłonkowych komórkach nowotworowych, raku żołądka, okrężnicy, trzustki i jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70012
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clustering of molecular alterations in gastroesophageal carcinomas.
Koon N, et al.
Neoplasia, 6, 143-149 (2004)
The expression and prognostic significance of Mucin 13 and Mucin 20 in esophageal squamous cell carcinoma.
Wang H, et al.
Journal of Cancer Research and Therapeutics, 11, C74-C79 (2015)
A newly developed anti-Mucin 13 monoclonal antibody targets pancreatic ductal adenocarcinoma cells.
Nishii Y, et al.
International Journal of Oncology, 46, 1781-1787 (2015)
Functions and regulation of MUC13 mucin in colon cancer cells.
Gupta BK, et al.
Journal of Gastroenterology, 49, 1378-1391 (2014)
Øystein Sørdal et al.
Experimental and molecular pathology, 96(3), 274-278 (2014-03-05)
The purpose of this study is to assess the exocrine and neuroendocrine properties of tumour cells in diffuse gastric cancer with signet ring cell differentiation. Mucin mRNA and protein expressions (MUC1, 2, 3, 4, 5AC, 6 and MUC13) were assessed