Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA043524
Sigma-Aldrich
Anti-KCTD13 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FKSG86, Anti-PDIP1, Anti-POLDIP1, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RGEDEENREHRVRRIHVRRHITHDERPHGQQIVFKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCTD13(253980)
Opis ogólny
KCTD13 (domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 13) koduje białko oddziałujące z polimerazą delta 1 (PDIP1). Ulega ono ekspresji w rozwijającym się mózgu. Białko oddziałujące z polimerazą delta 1 (PDIP1) jest białkiem o masie 36 kDa. KCTD13 znajduje się na ludzkim chromosomie 16p11.2.
Immunogen
domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 13 rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało Anti-KCTD13 zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
KCTD13 (domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 13) kontroluje namnażanie komórek ssaków in vitro i in vivo. Może odgrywać ważną rolę w modulacji cyklu komórkowego podczas neurogenezy. Gdy w komórce obecny jest wysoki poziom p21, PDIP1 może uczestniczyć w replikacji lub naprawie DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82321
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
KCTD13 is a major driver of mirrored neuroanatomical phenotypes of the 16p11. 2 copy number variant.
Golzio C, et al.
Nature, 485(7398), 363-367 (2012)
Kctd13 deletion reduces synaptic transmission via increased RhoA.
Escamilla CO, et al.
Nature, 551(7679), 227-227 (2017)
H He et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(21), 11979-11984 (2001-10-11)
A cDNA encoding a protein of 36 kDa, polymerase delta-interacting protein 1 (PDIP1), that interacts with the small subunit (p50) of DNA polymerase delta (pol delta) was identified in a two-hybrid screen of a HepG2 cDNA library by using p50