Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA042250
Sigma-Aldrich
Anti-TADA3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ada3, Anti-Flj20221, Anti-Flj21329, Anti-Hada3, Anti-Ngg1, Anti-Tada3l, Anti-Transcriptional adaptor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LAKEEVSRQELRQRVRMADNEVMDAFRKIMAARQKKRTPTKKEKDQAWKTLKERESILKLLDG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TADA3(10474)
Immunogen
rekombinowany białkowy znacznik epitopowy adaptora transkrypcyjnego 3 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70982
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikolaos Vosnakis et al.
The EMBO journal, 36(18), 2710-2725 (2017-07-21)
SAGA and ATAC are two distinct chromatin modifying co-activator complexes with distinct enzymatic activities involved in RNA polymerase II (Pol II) transcription regulation. To investigate the mobility of co-activator complexes and general transcription factors in live-cell nuclei, we performed imaging
Wenyi Mi et al.
Nature communications, 9(1), 3759-3759 (2018-09-16)
Recognition of histones by epigenetic readers is a fundamental mechanism for the regulation of chromatin and transcription. Most reader modules target specific post-translational modifications on histones. Here, we report the identification of a reader of histone H3, the ZZ-type zinc
Wenyi Mi et al.
Nature communications, 8(1), 1088-1088 (2017-10-24)
Recognition of modified histones by "reader" proteins constitutes a key mechanism regulating diverse chromatin-associated processes important for normal and neoplastic development. We recently identified the YEATS domain as a novel acetyllysine-binding module; however, the functional importance of YEATS domain-containing proteins
Shashank Srivastava et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(16), 1515-1525 (2017-08-02)
The ADA3 (Alteration/Deficiency in Activation 3) protein is an essential adaptor component of several Lysine Acetyltransferase (KAT) complexes involved in chromatin modifications. Previously, we and others have demonstrated a crucial role of ADA3 in cell cycle progression and in maintenance
Shakur Mohibi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(47), 28299-28310 (2015-10-03)
ADA3 (alteration/deficiency in activation 3) is a conserved component of several transcriptional co-activator and histone acetyltransferase (HAT) complexes. Recently, we generated Ada3 knock-out mice and demonstrated that deletion of Ada3 leads to early embryonic lethality. The use of Ada3(FL/FL) mouse