Kluczowe dokumenty
HPA041760
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF598 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Flj00086, Anti-Zinc finger protein 598
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
VVGGEDYEEVDRYSRQGRVARAGTRGAQQSRRGSWRYKREEEDREVAAAVRASVAAQQQEEARRSEDQEEGGRPKKEEAAARGPEDPRGPRRSPRTQGEGPGPKETSTNGPVSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF598(90850)
Immunogen
białko z palcem cynkowym 598 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82298
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elayanambi Sundaramoorthy et al.
Molecular cell, 65(4), 751-760 (2017-01-31)
Ribosomes that experience terminal stalls during translation are resolved by ribosome-associated quality control (QC) pathways that oversee mRNA and nascent chain destruction and recycle ribosomal subunits. The proximal factors that sense stalled ribosomes and initiate mammalian ribosome-associated QC events remain
Danielle M Garshott et al.
eLife, 9 (2020-02-06)
Activation of the integrated stress response (ISR) or the ribosome-associated quality control (RQC) pathway stimulates regulatory ribosomal ubiquitylation (RRub) on distinct 40S ribosomal proteins, yet the cellular role and fate of ubiquitylated proteins remain unclear. We demonstrate that uS10 and
Cathrine Nordgaard et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
p38 and c-Jun N-terninal kinase (JNK) are activated in response to acute stress and inflammatory signals. Through modification of a plethora of substrates, these kinases profoundly re-shape cellular physiology for the optimal response to a harmful environment and/or an inflammatory
Maxim A X Tollenaere et al.
Cell reports, 26(13), 3511-3521 (2019-03-28)
Inflammatory signaling is restricted through degradation and the translational repression of cytokine mRNAs. A key factor in this regulation is tristetraprolin (TTP), an RNA-binding protein (RBP) that recruits RNA-destabilizing factors and the translation inhibitory complex 4EHP-GIGYF1/2 to AU-rich element (ARE)-containing