Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA039980
Sigma-Aldrich
Anti-NRP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Neuropilin 2, Anti-Vegf165r2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LSLTFHTDMAVAKDGFSARYYLVHQEPLENFQCNVPLGMESGRIANEQISASSTYSDGRWTPQQSRLHGDDNGWTPNLDSNKEYL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP2(8828)
Opis ogólny
Gen NRP2 (neuropilina 2) jest mapowany na ludzki chromosom 2q33. Gen koduje jednoprzęsłową glikoproteinę transbłonową. Należy do klasy białek NRP. Białko ma dwie domeny CUB (complement C1r/C1s, Uegf, Bmp1), dwie domeny F5/8, domenę MAM (meprin/A5 protein/receptor protein tyrosine phosphatase μ) i region transbłonowy.
Immunogen
rekombinowane białko neuropiliny 2 ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
NRP (neuropiliny) oddziałują głównie z receptorami czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), semaforami klasy 3 i innymi receptorami. Brak NRP2 u myszy wykazuje łagodne efekty fenotypowe w rozwoju układu limfatycznego i prowadzeniu aksonów. NRP2 ulega również ekspresji w różnych nowotworach i jest związany z proliferacją, przeżyciem i migracją komórek nowotworowych. Interakcja NRP2 z SEMA3F (semaforyną 3F) zmniejsza aktywność PI-3K (kinazy fosfoinozytydowej 3), sygnalizację związaną z mTORC2 (mammalian target of rapamycin complex 2), aktywność RhoA (Ras homolog gene family, member A) i hamuje tworzenie cytoszkieletowych włókien naprężeniowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78075
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sequence Requirements for Neuropilin-2 Recognition by ST8SiaIV and Polysialylation of Its O-Glycans.
Bhide GP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291, 9444-9457 (2016)
Triggers for autism: genetic and environmental factors.
Matsuzaki H, et al.
Journal of Central Nervous System Disease, 4, 27-36 (2012)
Evalynn Vasquez et al.
JCI insight, 2(3), e90617-e90617 (2017-02-15)
Chronic urethral obstruction and the ensuing bladder wall remodeling can lead to diminished bladder smooth muscle (BSM) contractility and debilitating lower urinary tract symptoms. No effective pharmacotherapy exists to restore BSM contractile function. Neuropilin 2 (Nrp2) is a transmembrane protein
Concurrent Expression of VEGF-C and Neuropilin-2 Is Correlated with Poor Prognosis in Glioblastoma.
Zhao H, et al.
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 238, 85-91 (2016)
USCAP 2022 Abstracts: Genitourinary Pathology (including renal tumors) (522-659).
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 102(Suppl 1), 583-732 (2022-03-19)