Kluczowe dokumenty
HPA039936
Sigma-Aldrich
Anti-MAP3K12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dlk, Anti-Mekk12, Anti-Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12, Anti-Muk, Anti-Zpk, Anti-Zpkp1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GAKGEPPPPVGPGEGVGLLGTGREGTSGRGGSRAGSQHLTPAALLYRAAVTRSQKRGISSEEEEGEVDSEVELTSSQRWPQSLNMRQSLSTFSSENPSDGEEGTASEPSPSGTPEVGSTNTDERPDERSDDMCSQGSEIPLDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K12(7786)
Opis ogólny
MAP3K12 (mitogen-activated protein kinase kinase 12) należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Znana jest również jako DLK (dual leucine zipper kinase). MAP3K12 znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.
Immunogen
rekombinowany znacznik epitopu białka kinazy białkowej aktywowanej mitogenami 12 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
MAP3K12 (mitogen-activated protein kinase kinase 12) uczestniczy w rozwoju, różnicowaniu komórek, apoptozie i odpowiedzi neuronów na uraz. DLK (dual leucine zipper kinase) służy jako aktywator szlaków kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK). Może być niezbędna do proliferacji komórek. MAP3K12 bierze udział we wzroście neuronów i pomaga w regeneracji aksonów. Bierze również udział w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71425
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of DLK expression in WI-38 human diploid fibroblasts induces a senescent-like proliferation arrest.
Daviau A, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 413(2), 282-287 (2011)
Dale D O Martin et al.
Scientific reports, 9(1), 3632-3632 (2019-03-08)
After axonal insult and injury, Dual leucine-zipper kinase (DLK) conveys retrograde pro-degenerative signals to neuronal cell bodies via its downstream target c-Jun N-terminal kinase (JNK). We recently reported that such signals critically require modification of DLK by the fatty acid
Characterization of the 12q amplicons in lipomatous soft tissue tumors by multiplex ligation-dependent probe amplification-based copy number analysis.
Creytens D, et al.
Anticancer Research, 35(4), 1835-1842 (2015)
Dual leucine zipper kinase (MAP3K12) modulators: a patent review (2010?2015).
Oetjen E and Lemcke T
Expert Opinion on Therapeutic Patents, 26(5), 607-616 (2016)
Takayuki Itoh et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(32), 10729-10742 (2014-08-08)
Motoneuron death after transection of the axons (axotomy) in neonates is believed to share the same mechanistic bases as naturally occurring programmed cell death during development. The c-Jun N-terminal kinase pathway is activated in both forms of motoneuron death, but