Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA039715
Sigma-Aldrich
Anti-DCTN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dctn-50, Anti-Dynactin 2 (p50), Anti-Rbp50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GLGVKETPQQKYQRLLHEVQELTTEVEKIKTTVKESATEEKLTPVLLAKQLAALKQQLVASHLEKLLGPDAAINLTDPDGALAKRLLLQLEATKNSKG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCTN2(10540)
Opis ogólny
Dynaktyna-2 (DCTN2), znana również jako dynamityna, znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13-q15. Dynamityna jest składnikiem wielobiałkowego kompleksu wiążącego mikrotubule, dynaktyny. N-końcowa połowa dynamityny ma dwa różne motywy samoasocjacji.
Immunogen
dynaktyna 2 (p50) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
N-końcowy 1-91-aminokwasowy region p50/DM służy jako dominujący negatyw, aby zapobiec zależnym od dyneiny i niezależnym funkcjom kompleksu. Dynamityna uczestniczy w modulacji gęstości powierzchniowej komórek Nav1.5. Dynamityna (p50) może zakłócać aktywność dyneiny/dynaktyny w żywych komórkach. Ma zdolność wiązania i rozpuszczania p24.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81164
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phenotypic changes associated with DYNACTIN?2 (DCTN2) over expression characterise SJSA?1 osteosarcoma cells.
Bransfield KL, et al.
Molecular Carcinogenesis, 45(3), 157-163 (2006)
Dynamitin mutagenesis reveals protein?protein interactions important for dynactin structure.
Maier KC, et al.
Traffic, 9(4), 481-491 (2008)
Molecular and functional basis for the scaffolding role of the p50/dynamitin subunit of the microtubule-associated dynactin complex.
Jacquot G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(30), 23019?23031-23019?23031 (2010)
Sandra Tavares et al.
Cell reports, 39(1), 110584-110584 (2022-04-07)
Elevated expression of non-receptor tyrosine kinase FER is an independent prognosticator that correlates with poor survival of high-grade and basal/triple-negative breast cancer (TNBC) patients. Here, we show that high FER levels are also associated with improved outcomes after adjuvant taxane-based
Benoît Chatin et al.
The Biochemical journal, 463(3), 339-349 (2014-08-05)
The major cardiac voltage-gated sodium channel Nav1.5 associates with proteins that regulate its biosynthesis, localization, activity and degradation. Identification of partner proteins is crucial for a better understanding of the channel regulation. Using a yeast two-hybrid screen, we identified dynamitin