Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA037483
Sigma-Aldrich
Anti-ZCCHC8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp434E2220, Anti-Zinc finger, CCHC domain containing 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PGWLKEAELENSGLALYDGKDGTDGETEVGEIQQNKSVTYDLSKLVNYPGFNISTPRGIPDEWRIFGSIPMQACQQKDVFANYLTSNFQAPGVKSGNK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZCCHC8(55596)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Palec cynkowy typu CCHC zawierający 8 (ZCCHC8) jest białkiem jądrowym, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12q24.31. Kodowane białko zawiera domenę palca cynkowego i region bogaty w prolinę.
Immunogen
palec cynkowy, domena CCHC zawierająca 8 rekombinowanych białek ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Palec cynkowy typu CCHC zawierający 8 (ZCCHC8) działa jako substrat dla kinazy syntazy glikogenu-3 (GSK3) i odgrywa istotną rolę w metabolizmie RNA. Ekspresja ZCCHC8 jest podwyższona u pacjentów z neuroblastomą. ZCCHC8 wraz z hMTR4 (zależną od ATP helikazą RNA) i białkiem wiążącym motyw RNA-7 (RBM7) tworzy trimeryczny ludzki jądrowy kompleks celujący w egzosomy (NEXT), który stymuluje egzosomalną degradację niekodujących RNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80928
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Array-based gene expression, CGH and tissue data defines a 12q24 gain in neuroblastic tumors with prognostic implication.
Wolf M
BMC Cancer (2010)
Structure of the RBM7-ZCCHC8 core of the NEXT complex reveals connections to splicing factors.
Falk S
Nature Communications (2016)
Zcchc8 is a glycogen synthase kinase-3 substrate that interacts with RNA-binding proteins.
Gustafson MP
Biochemical and Biophysical Research Communications, 338, 1359-1367 (2005)