Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA034659
Sigma-Aldrich
Anti-TNS2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C1-TEN, Anti-KIAA1075, Anti-TENC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
VPSQMPWLVASPEPPQSSPTPAFPLAASYDTNGLSQPPLPEKRHLPGPGQQPGPWGPEQASSPARGISHHVTFAPLLSDNVPQTPEPPTQESQSN
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TENC1(23371)
Immunogen
tensin 2
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79575
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heeyoon Jeong et al.
Scientific reports, 7(1), 17777-17777 (2017-12-21)
Insulin resistance causes type 2 diabetes; therefore, increasing insulin sensitivity is a therapeutic approach against type 2 diabetes. Activating AMP-activated protein kinase (AMPK) is an effective approach for treating diabetes, and reduced insulin receptor substrate-1 (IRS-1) protein levels have been
Jiyoun Lee et al.
Scientific reports, 7(1), 12346-12346 (2017-09-29)
Hypertrophy is a prominent feature of damaged podocytes in diabetic kidney disease (DKD). mTORC1 hyperactivation leads to podocyte hypertrophy, but the detailed mechanism of how mTORC1 activation occurs under pathological conditions is not completely known. Moreover, reduced nephrin tyrosine phosphorylation
Shazia Ashraf et al.
Nature communications, 9(1), 1960-1960 (2018-05-19)
No efficient treatment exists for nephrotic syndrome (NS), a frequent cause of chronic kidney disease. Here we show mutations in six different genes (MAGI2, TNS2, DLC1, CDK20, ITSN1, ITSN2) as causing NS in 17 families with partially treatment-sensitive NS (pTSNS).
Shinya Matsuda et al.
Scientific reports, 7, 45545-45545 (2017-04-01)
PCTAIRE kinase 3 (PCTK3) is a member of the cyclin dependent kinase family, but its physiological function remains unknown. We previously reported that PCTK3-knockdown HEK293T cells showed actin accumulation at the leading edge, suggesting that PCTK3 is involved in the
Lothar C Dieterich et al.
The Journal of pathology, 228(3), 378-390 (2012-07-13)
Glioblastoma are aggressive astrocytic brain tumours characterized by microvascular proliferation and an abnormal vasculature, giving rise to brain oedema and increased patient morbidity. Here, we have characterized the transcriptome of tumour-associated blood vessels and describe a gene signature clearly associated