Kluczowe dokumenty
HPA030976
Sigma-Aldrich
Anty-TRPM2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
EREG1, KNP3, LTRPC2, NUDT9H, NUDT9L1, TRPC7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
IKKMLEVLVVKLPLSEHWALPGGSREPGEMLPRKLKRILRQEHWPSFENLLKCGMEVYKGYMDDPRNTDNAWIETVAVSVHFQDQNDVELNRLNSNLHACDSGASIRWQVVDRRIPLYANHKTLLQK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPM2(7226)
Opis ogólny
TRPM2 (Transient receptor potential cation channel subfamily M member 2) należy do podrodziny TRPM i ulega ekspresji głównie w mózgu, zwłaszcza w istocie czarnej, hipokampie, prążkowiu i korze mózgowej. Składa się z C-końcowej domeny homologii hydrolazy nudix 9 (NUDT9), sześciohelisowej domeny transmembranowej (TM), helisy żebrowej i helisy biegunowej. Gen TRPM2 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. Warianty TRPM2 obserwuje się w granulocytach obojętnochłonnych.
Immunogen
kanał kationowy o przejściowym potencjale receptorowym, podrodzina M, członek 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kanał kationowy o przejściowym potencjale receptorowym z podrodziny M, członek 2 (TRPM2) służy jako przepuszczalny dla wapnia kanał kationowy. Jest aktywowany przez dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD), rybozę ADP i mikro poziomy nadtlenku wodoru (H2O2). C-końcowa domena homologii NUDT9 (NUDT9H) pośredniczy w syntezie monofosforanu adenozyny (AMP) i rybozo-5-fosforanu (R5P) z difosforanu adenozyny (ADP) - rybozy (ADPR). Jest również przepuszczalny dla sodu i potasu i aktywowany przez stres oksydacyjny. TRPM2 poprzez swoją odpowiedź na sygnalizację wapniową jest zaangażowany w różne funkcje immunologiczne i neurozapalne. Jest również skorelowany z wytwarzaniem amyloidu β (Aβ), a także z uszkodzeniami oksydacyjnymi w patologiach związanych z chorobą Alzheimera i innymi chorobami, takimi jak stwardnienie rozsiane i zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST90730
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuji Uemura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 328(4), 1232-1243 (2005-02-15)
Transient receptor potential melastatin 2 (TRPM2) is a calcium-permeable cation channel activated by ADP-ribose or reactive oxygen species. In human, a major transcript of 6.5 kb is expressed in various tissues, whereas a minor transcript of 5.5 kb is detected