Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA029635
Sigma-Aldrich
Anti-PSMB1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-HC5, Anti-PMSB1, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, β type, 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
YQRDSFKAGGSASAMLQPLLDNQVGFKNMQNVEHVPLSLDRAMRLVKDVFISAAERDVYTGDALRICIVTKEGIREETVSLRKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB1(5689)
Opis ogólny
Podjednostka beta proteasomu typu 1 (PSMB1) jest częścią kompleksu podjednostki proteasomu 20S. PSMB1 jest mapowany na ludzki chromosom 6q27.
Immunogen
proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosforylacja podjednostki beta proteasomu typu 1 (PSMB1) jest krytyczna dla jej lokalizacji w jądrze. Teofilina (THP) i 1,3-dinitrobenzen (DNB) regulują ekspresję PSMB1 i innych białek w szlaku ubikwityna-proteasom. Polimorfizm w PSMB1 wpływa na aktywność proteazy proteasomów i poprawia działanie leku przeciwnowotworowego, bortezomibu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77253
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of nuclear localization of PSMB1 in transcriptional activation
Yamauchi J, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 77(8), 1785-1787 (2013)
Proteasome Subunit Beta Type 1 P11A polymorphism is a new prognostic marker in multiple myeloma
Varga G, et al.
Clinical Lymphoma, Myeloma, & Leukemia, 17(11), 734-742 (2017)
The genes for the alpha-type HC3 (PMSA2) and beta-type HC5 (PMSB1) subunits of human proteasomes map to chromosomes 6q27 and 7p12-p13 by fluorescence in situ hybridization.
K Okumura et al.
Genomics, 27(2), 377-379 (1995-05-20)
Muhammad Saad Khilji et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 318(6), E892-E900 (2020-04-08)
Proinsulin is a misfolding-prone protein, and its efficient breakdown is critical when β-cells are confronted with high-insulin biosynthetic demands, to prevent endoplasmic reticulum stress, a key trigger of secretory dysfunction and, if uncompensated, apoptosis. Proinsulin degradation is thought to be
Mark W Tengowski et al.
Biology of reproduction, 76(1), 149-163 (2006-09-22)
Theophylline (THP) and 1,3-dinitrobenzene (DNB) are thought to induce infertility by incapacitating the nurturing Sertoli cells and causing germ cell apoptosis in the testicular seminiferous epithelium, respectively. We hypothesized that THP and DNB exposure would alter the expression of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA029635-100UL4061836280628
HPA029635-25UL4061842966233