Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA028696
Sigma-Aldrich
Anti-ENAH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-FLJ10773, Anti-MENA, Anti-NDPP1, Anti-enabled homolog (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RQERQERERLERLERERQERERQEQLEREQLEWERERRISSAAAPASVETPLNSVLGDSSASEPGLQAASQPAETPSQQGIVLGPLAPPPP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENAH(55740)
Opis ogólny
Mena/ENAH (włączony homolog), białko pro-motoryczne należy do rodziny regulatorów polimeryzacji aktyny włączonych (Ena)/fosfoprotein stymulowanych przez leki rozszerzające naczynia krwionośne (VASP). Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, kłębuszkowych komórkach mezangialnych i komórkach śródmiąższowych nerek. Gen ten jest przypisany do ludzkiego chromosomu 1q42.12.
Immunogen
enabled homolog (Drosophila) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mena/ENAH (włączony homolog) antagonizuje funkcje białek zamykających w wydłużających się filamentach aktyny i moduluje geometrię gromadzących się sieci F-aktyny. Mutacje w ENAH skutkują większą podatnością, progresją białkomoczu i krwiomoczu oraz patologicznym rozwojem dziecięcej IgAN (nefropatii IgA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76905
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mena calc, a quantitative method of metastasis assessment, as a prognostic marker for axillary node-negative breast cancer.
Forse CL, et al.
BMC Cancer, 15(1), 483-483 (2015)
Harmonization of autoimmune diagnostics with antinuclear antibody testing algorithm: approach of appropriateness and clinical relevance.
Alessandra Melegari et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 16(10), 640-642 (2014-12-03)
Thomas E Rohan et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(8) (2014-06-05)
Tumor microenvironment of metastasis (TMEM), consisting of direct contact between a macrophage, an endothelial cell, and a tumor cell, has been associated with metastasis in both rodent mammary tumors and human breast cancer. We prospectively examined the association between TMEM
The enabled homolog gene polymorphisms are associated with susceptibility and progression of childhood IgA nephropathy.
Hahn WH, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 41(11), 793-793 (2009)
Roberta Melchionna et al.
Oncoimmunology, 5(12), e1221556-e1221556 (2017-01-27)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive disease in need of prognostic markers to address therapeutic choices. We have previously shown that alternative splicing of the actin regulator, hMENA, generates hMENA11a, and hMENAΔv6 isoforms with opposite roles in cell invasion.