Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA027266
Sigma-Aldrich
Anti-MEIOC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
C17orf104, FLJ35848
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
YCQENPSAFSSFDFSYSGAERIQSVNHIEGLTKPGEENLFKLVTDKKIKQPNGFCDNYSAQKYGIIENVNKHNFQAKPQSGHYDPEEGPKHLDGLSQNTYQDLLESQGHSNSHRTRGGDNSRVNRTQVSCFSNN
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEIOC(284071)
Opis ogólny
Gen C17orf104, określany również jako MEIOC (meiosis specific with coiled-coil domain), jest genem specyficznym dla profazy I mejozy, który koduje białko z wysoce konserwatywną domeną coiled-coil w regionie C-końcowym. Stwierdzono, że ulega on ekspresji w jajniku płodu oraz w postnatalnych i dorosłych jądrach myszy.
Immunogen
specyficzne dla mejozy z domeną cewkową rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen C17orf104 służy jako ważny czynnik w prawidłowym funkcjonowaniu wczesnych zdarzeń mejotycznych. Stabilizuje wczesne mejotyczne przekaźniki RNA. Hamuje degradację transkryptów mejotycznych i wiąże się z helikazą RNA wraz z kilkoma mejotycznymi mRNA. Zablokowanie tego genu powoduje wczesne i plejotropowe defekty mejotyczne u myszy Gen C17orf104 jest zmutowany w przerzutowym i nawracającym raku płaskonabłonkowym głowy i szyi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75887
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emilie Abby et al.
Nature communications, 7, 10324-10324 (2016-01-09)
Sexual reproduction is crucially dependent on meiosis, a conserved, specialized cell division programme that is essential for the production of haploid gametes. Here we demonstrate that fertility and the implementation of the meiotic programme require a previously uncharacterized meiosis-specific protein
Matthew L Hedberg et al.
The Journal of clinical investigation, 126(1), 169-180 (2015-12-01)
Recurrence and/or metastasis occurs in more than half of patients with head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), and these events pose the greatest threats to long-term survival. We set out to identify genetic alterations that underlie recurrent/metastatic HNSCC. Whole-exome