Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA026823
Sigma-Aldrich
Anti-CASQ1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CASQ, Anti-PDIB1, Anti-calsequestrin 1 (fast-twitch, skeletal muscle)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
EHYKAFEDAAEEFHPYIPFFATFDSKVAKKLTLKLNEIDFYEAFMEEPVTIPDKPNSEEEIVNFVEEHRRSTLRKLKPESMYETWE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASQ1(844)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen Calsequestrin (CASQ) 1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q21, regionie związanym z cukrzycą typu 2 u Amiszów i innych populacji. Gen ten koduje białko magazynujące wapń, CASQ1, wyrażane w retikulum sarkoplazmatycznym komórek szybkokurczliwych mięśni szkieletowych.
Immunogen
calsequestrin 1 (fast-twitch, skeletal muscle) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Calsequestrin (CASQ) 1 jest jednym z głównych składników szkieletu białkowego luminalnego zbiornika Ca2+. Odgrywa kluczową rolę w przepływie wapnia poprzez regulację aktywności kanału wapniowego i łączenie się z innymi białkami zlokalizowanymi w retikulum sarkoplazmatycznym. CASQ1 bierze udział w transporcie glukozy stymulowanym insuliną i/lub skurczem. Mutacja tego genu prowadzi do akumulacji CASQ1 i innych białek w wakuoli siateczki sarkoplazmatycznej (SR), co skutkuje miopatią wakuolarną. Badania eksperymentalne na myszach wykazały, że CASQ1 bierze udział w utrzymaniu homeostazy wapnia i wielkości cystern końcowych (TC) we włóknach mięśni szkieletowych. Zmiana ekspresji CASQ1 wpływa na rekrutację GLUT4 i wrażliwość na insulinę. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w genie kalsekwestryny-1 działają jako marker genetyczny oftalmopatii Gravesa-Basedowa (GO) i zapalenia tarczycy hashimoto (HT).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70701
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calsequestrin (CASQ1) rescues function and structure of calcium release units in skeletal muscles of CASQ1-null mice.
Tomasi M
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 302(3), C575-C586 (2012)
Novel single-nucleotide polymorphisms in the calsequestrin-1 gene are associated with Graves' ophthalmopathy and Hashimoto's thyroiditis.
Lahooti H
Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), 9, 1731-1740 (2015)
Daniela Rossi et al.
Human mutation, 35(10), 1163-1170 (2014-08-15)
A missense mutation in the calsequestrin-1 gene (CASQ1) was found in a group of patients with a myopathy characterized by weakness, fatigue, and the presence of large vacuoles containing characteristic inclusions resulting from the aggregation of sarcoplasmic reticulum (SR) proteins.
Mao Fu et al.
Diabetes, 53(12), 3292-3299 (2004-11-25)
Calsequestrin (CASQ)1 is involved in intracellular storage and release of calcium, a process that has been shown to mediate glucose transport in muscle. Its gene, CASQ1, is encoded on chromosome 1q21, a region that has been linked to type 2
Swapan Kumar Das et al.
Diabetes, 53(12), 3300-3306 (2004-11-25)
Genome-wide scans in multiple populations have identified chromosome 1q21-q24 as one susceptibility region for type 2 diabetes. To map the susceptibility genes, we first placed a dense single nucleotide polymorphism (SNP) map across the linked region. We identified two SNPs