Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA026324
Sigma-Aldrich
Anti-PSMB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Macropain subunit C7-I, Anti-Multicatalytic endopeptidase complex subunit C7-I, Anti-Proteasome component C7-I, Anti-Proteasome subunit beta type-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
YVLVASDRVAASNIVQMKDDHDKMFKMSEKILLLCVGEAGDTVQFAEYIQKNVQLYKMRNGYELSPTAAANFTRRNLADCLRSRTP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB2(5690)
Opis ogólny
Podjednostka β 2 proteasomu (PSMB2) jest podjednostką katalityczną kompleksu proteasomu. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1p34.2.
Immunogen
Proteasome subunit beta type-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka β 2 proteasomu (PSMB2) ma aktywność podobną do trypsyny. Odgrywa rolę w naprawie pęknięć dwuniciowych i wiąże się z homeoboksem A2 (HOXA2). Wykazano, że nadekspresja białka w ludzkich komórkach zmniejsza homologiczną rekombinację. Może wyzwalać ładowanie podjednostki β na pierścienie w proteasomie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76711
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic relationships of the genes encoding the human proteasome beta subunits and the proteasome PA28 complex.
McCusker D
Genomics, 45(2), 362-367 (1997)
The over-expression of the ?2 catalytic subunit of the proteasome decreases homologous recombination and impairs DNA double-strand break repair in human cells.
Collavoli A
Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, 757960-757960 (2011)
Differential intra-proteasome interactions involving standard and immunosubunits.
Jayarapu K and Griffin TA
Biochemical and Biophysical Research Communications, 358(3), 867-872 (2007)
The homeodomain transcription factor Hoxa2 interacts with and promotes the proteasomal degradation of the E3 ubiquitin protein ligase RCHY1.
Bergiers L
PLoS ONE, 8(11), e80387-e80387 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA026324-100UL4061835673797
HPA026324-25UL4061841669296