Merck
HPA026111
Sigma-Aldrich
Anti-NES antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Nestin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
EPLRSLEDENKEAFRSLEKENQEPLKTLEEEDQSIVRPLETENHKSLRSLEEQDQETLRTLEKETQQRRRSLGEQDQMTLRPPEKVDLEPLKSLDQEIARPLENENQEFLKSLKEESVEAVKSLETEILESLKSAGQENLETLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NES(10763)
Opis ogólny
Nestin (NES) jest białkiem cytoplazmatycznym klasy VI, które ulega ekspresji w filamentach pośrednich. Jego masa cząsteczkowa wynosi 177,4 kDa. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1q23.1 i posiada cztery eksony.
Immunogen
Nestin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Nestin (NES) działa jako modulator białek, które biorą udział we wzroście komórek. Wchodzi również w interakcje z innymi białkami filamentu pośredniego. NES była badana jako marker neuronalnych komórek macierzystych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70692
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Riva et al.
Biology open, 8(9) (2019-09-13)
Recently, several promising treatments for high-grade gliomas (HGGs) failed to provide significant benefit when translated from the preclinical setting to patients. Improving the animal models is fundamental to overcoming this translational gap. To address this need, we developed and comprehensively
Jakub Neradil et al.
Cancer science, 106(7), 803-811 (2015-05-06)
The crucial role of cancer stem cells (CSCs) in the pathology of malignant diseases has been extensively studied during the last decade. Nestin, a class VI intermediate filament protein, was originally detected in neural stem cells during development. Its expression
Jinkai Liu et al.
Brain research, 1610, 1-11 (2015-04-07)
Nestin, an intermediate filament protein, is a key regulator of various extracellular proteins that play important roles in cell growth and differentiation. In recent years, nestin has been widely accepted as a molecular marker for neural stem/progenitor cells. However, its
Zhen-Wei Liang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 308(5), C349-C358 (2014-12-17)
Nestin is highly expressed in poorly differentiated and newly formed proliferating endothelial cells (ECs); however, the role of this protein in angiogenesis remains unknown. Additionally, the cytoskeleton and associated cytoskeleton-binding proteins mediate the migration of vascular ECs. Therefore, the aim
Man Li et al.
Neurochemical research, 39(8), 1440-1450 (2014-05-20)
Cerebral ischemia/reperfusion is known to activate endogenous neural stem/progenitor cell (NS/PC) proliferation, but the mechanisms leading to NS/PC proliferation remain unknown. Astrocytes are vital components of the neurogenic niche and play a crucial role in regulating NS/PC proliferation and differentiation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA026111-25UL4061842848775
HPA026111-100UL4061836289645