Kluczowe dokumenty
HPA025073
Sigma-Aldrich
Anti-SPRTN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C1orf124, Anti-Zinc finger RAD18 domain-containing protein C1orf124
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
SHQNVLSNYFPRVSFANQKAFRGVNGSPRISVTVGNIPKNSVSSSSQRRVSSSKISLRNSSKVTESASVMPSQDVSGSEDT
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
C1orf124/Spartan, białko zawierające motyw peptydowy oddziałujący z PCNA, zwany PIP box, oraz domenę wiążącą ubikwitynę UBZ4, jest zaangażowane w ubikwitynację antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA) za pośrednictwem Rad18 i regulację tolerancji na uszkodzenia DNA poprzez naprawę po replikacji (PRR). Promuje pętlę sprzężenia zwrotnego w celu zwiększenia ubikwitylacji PCNA i syntezy translesionowego DNA. Spartan odgrywa ważną rolę w zapobieganiu mutacjom związanym z replikacją uszkodzonego DNA.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-C1orf124 reaguje z ludzkim białkiem C1orf124/spartan zawierającym domenę RAD18 palca cynkowego.
Immunogen
Zinc finger RAD18 domain-containing protein C1orf124 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-C1orf124 jest stosowane do znakowania białka zawierającego domenę RAD18 palca cynkowego/Spartan w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC), takich jak ELISA, immunoblotting i immunoprecypitacja. Jest on stosowany jako sonda do określania obecności i roli białka zawierającego domenę RAD18 palca cynkowego/Spartan w regulacji tolerancji na uszkodzenia DNA poprzez naprawę po replikacji (PRR).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76479
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Mosbech et al.
Nature structural & molecular biology, 19(11), 1084-1092 (2012-10-09)
Ubiquitin-mediated processes orchestrate critical DNA-damage signaling and repair pathways. We identify human DVC1 (C1orf124; Spartan) as a cell cycle-regulated anaphase-promoting complex (APC) substrate that accumulates at stalled replication forks. DVC1 recruitment to sites of replication stress requires its ubiquitin-binding UBZ
Jaime Lopez-Mosqueda et al.
eLife, 5 (2016-11-18)
Ruijs-Aalfs syndrome is a segmental progeroid syndrome resulting from mutations in the SPRTN gene. Cells derived from patients with SPRTN mutations elicit genomic instability and people afflicted with this syndrome developed hepatocellular carcinoma. Here we describe the molecular mechanism by
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Hanna-Mari Koskimaa et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 19(8), 2003-2012 (2010-07-22)
Human papillomavirus can induce a stepwise progression of precursor lesions to carcinoma. Sensitive and specific molecular markers are needed to identify the cervical lesions (CIN) at risk for this progression. hTERT activation could be one indicator of a point of