Kluczowe dokumenty
SAB1100322
Sigma-Aldrich
Anti-RNF4 (176-190) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RES4-26, Anti-Ring finger protein 4, Anti-SNURF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF4(6047)
Opis ogólny
Naprawdę interesujący nowy gen (RING) finger protein 4 (RNF4) koduje ligazę E3 ubikwityny, enzym ulegający szerokiej ekspresji w wielu tkankach. Białko zawiera domenę palca RING (naprawdę interesujący nowy gen) i około trzech motywów interakcji małych modyfikatorów związanych z ubikwityną (SUMO). RNF4 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4p16.3.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 176-190 of human RNF4
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RNF4 (176-190) produkowane u królików zostało użyte w analizie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Naprawdę interesujący nowy gen (RING) finger protein 4 (RNF4) katalizuje ubikwitylację białek związanych z małym modyfikatorem związanym z ubikwityną (SUMO). Rnf4 bierze udział w naprawie DNA, transkrypcji i regulacji chromatyny. Jest również związany z procesem hematopoezy. RNF4 jest zaangażowany w ostrą białaczkę promielocytową, ostrą białaczkę szpikową, niedokrwistość Fanconiego i niedokrwistość aplastyczną.
Opis wartości docelowych
RNF4 (176-190), białko palca pierścieniowego 4. koduje białko, które zawiera motyw palca pierścieniowego i działa jako regulator transkrypcji. Wykazano, że białko to oddziałuje i hamuje aktywność TRPS1, supresora transkrypcji za pośrednictwem GATA.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HSP70-Hrd1 axis precludes the oncorepressor potential of N-terminal misfolded Blimp-1s in lymphoma cells
Wang WF, et al.
Nature Communications, 8(1), 363-363 (2017)
RNF4 is a growth inhibitor expressed in germ cells but not in human testicular tumors
Pero R, et al.
The American Journal of Pathology, 159(4), 1225-1230 (2001)
RNF4 regulates zebrafish granulopoiesis through the DNMT1-C/EBPalpha axis
Wang L, et al.
Faseb Journal, 32(9), 4930-4940 (2018)
E1B-55K-mediated regulation of RNF4 SUMO-targeted ubiquitin ligase promotes human adenovirus gene expression
Muncheberg S, et al.
Journal of Virology, 92(13), e00164-e00118 (2018)
Wen-Fang Wang et al.
Nature communications, 8(1), 363-363 (2017-08-27)
B lymphocyte-induced maturation protein-1 (Blimp-1) ensures B-cell differentiation into the plasma cell stage, and its instability constitutes a crucial oncogenic element in certain aggressive cases of activated B cell-like diffuse large B-cell lymphoma (ABC-DLBCL). However, the underlying degradation mechanisms and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1100322-200UL4061837156830