Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA024694
Sigma-Aldrich
Anti-GPHN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gephyrin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
SRCSSKENILRASHSAVDITKVARRHRMSPFPLTSMDKAFITVLEMTPVLGTEIINYRDGMGRVLAQDVYAKDNLPPFPASVKDGYAVRAADGPGDRFIIGESQAGEQPTQTVMPGQVMRVTTGAPIPCGADAVVQVEDT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPHN(10243)
Opis ogólny
Gen GPHN (gefiryna) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q23.3. Białko ma domenę G do trimeryzacji gefiryny, domenę centralną, która pomaga w interakcji z różnymi białkami neuronalnymi oraz domenę E, która oddziałuje z receptorami glicyny i GABA-A (kwas γ-aminomasłowy typu A).
Immunogen
Gephyrin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GPHN (gefiryna) jest postsynaptycznym białkiem rusztowania w synapsach hamujących. Wiąże się z podjednostkami receptorów glicyny i GABA-A (kwas γ-aminomasłowy typu A) i kontroluje organizację tych receptorów. Ponadto GPHN odpowiada za biosyntezę kofaktora molibdenu, który bierze udział w komórkowych reakcjach redoks. Zakłócenie GPHN powoduje padaczkę. Delecje w genie GPHN są również związane z autyzmem, schizofrenią i napadami padaczkowymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70592
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anath C Lionel et al.
Human molecular genetics, 22(10), 2055-2066 (2013-02-09)
The GPHN gene codes for gephyrin, a key scaffolding protein in the neuronal postsynaptic membrane, responsible for the clustering and localization of glycine and GABA receptors at inhibitory synapses. Gephyrin has well-established functional links with several synaptic proteins that have
Borislav Dejanovic et al.
EMBO molecular medicine, 7(12), 1580-1594 (2015-11-29)
Synaptic inhibition is essential for shaping the dynamics of neuronal networks, and aberrant inhibition plays an important role in neurological disorders. Gephyrin is a central player at inhibitory postsynapses, directly binds and organizes GABAA and glycine receptors (GABAARs and GlyRs)
Borislav Dejanovic et al.
Neurobiology of disease, 67, 88-96 (2014-02-25)
Gephyrin is a postsynaptic scaffolding protein, essential for the clustering of glycine and γ-aminobutyric acid type-A receptors (GABAARs) at inhibitory synapses. An impairment of GABAergic synaptic inhibition represents a key pathway of epileptogenesis. Recently, exonic microdeletions in the gephyrin (GPHN)