Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024621
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-ADAM 2, Anti-CT15, Anti-Cancer/testis antigen 15, Anti-Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2, Anti-Fertilin subunit beta, Anti-PH-30, Anti-PH30, Anti-PH30-beta
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
CENCLFMSKERMCRPSFEECDLPEYCNGSSASCPENHYVQTGHPCGLNQWICIDGVCMSGDK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM2(2515)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ADAM2 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p11. Należy do rodziny białek ADAM. Białko jest obecne w jądrze. Białko to ma domenę podobną do dezintegryny.
Immunogen
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ADAM2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ADAM2 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2) jest białkiem wiążącym integryny. Brak ADAM2 u myszy powoduje defekty w wiązaniu plemników z komórkami jajowymi. Ponadto pomaga w przenoszeniu plemników z macicy do jajowodu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76215
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heejin Choi et al.
PloS one, 11(6), e0158321-e0158321 (2016-06-25)
The members of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family are membrane-anchored multi-domain proteins that play prominent roles in male reproduction. ADAM2, which was one of the first identified ADAMs, is the best studied ADAM in reproduction. In the male
Mohammad Al Zeyadi et al.
Biotechnology, biotechnological equipment, 29(1), 111-118 (2015-05-29)
Lung cancer is a serious health problem, since it is one of the leading causes for death worldwide. Molecular-cytogenetic studies could provide reliable data about genetic alterations which could be related to disease pathogenesis and be used for better prognosis
Ulyana V Desiderio et al.
PloS one, 5(10), e13744-e13744 (2010-11-10)
Integrins are heterodimeric cell adhesion molecules, with 18 α (ITGA) and eight β (ITGB) subunits forming 24 heterodimers classified into five families. Certain integrins, especially the α(4)/α(9) (ITGA4/ITGA9) family, interact with members of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family.
Charles Gyamera-Acheampong et al.
Fertility and sterility, 93(4), 1112-1123 (2009-04-04)
To study the molecular basis for the accelerated capacitation rate in PCSK4-null sperm. Comparative and controlled experimental research study. Academic medical institute. Male mice C57BL/6J wild-type or null congenics for the Pcsk4 allele. Cauda and epididymal sperm were capacitated for