Kluczowe dokumenty
A2351
Anti-ADAM-8, Propeptide Domain antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-8, Anti-CD156, Anti-MS2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, pig
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM8(101)
pig ... ADAM8(100156146)
rat ... Tubgcp2(309098)
Opis ogólny
Anti-ADAM-8, propeptide domain antibody localizes human, porcine, and rat ADAM8 and does not react with other ADAMs. In immunoblotting assays against the reduced protein, the antibody recognizes 52kDa and 70kDa bands in conditioned media or cell lysates. In culture media, the 52kDa form is predominant.
Immunogen
Zastosowanie